Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21CoO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.26
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
244-527-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 108,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
mp
196-202 °C (decomposition)
solubility
3 g/L
bulk density
830 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Co](O\C(=C/C(=O)C)\C)(O\C(=C/C(=O)C)\C)O\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Analysis Note
Assay at Co: ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(III) acetylacetonate
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?