Fortfahren mit
8.01246
5-Aminoisophthalic acid
for synthesis
Synonym(e):
5-Aminoisophthalic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-748-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 45,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-156 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminoisophthalic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)