Fortfahren mit
8.00899
Dimethylmalonat
for synthesis
Synonym(e):
Dimethylmalonat, Malonsäuredimethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(COOCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.11
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-597-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.15 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
440 °C
potency
5331 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-17.4 % (v/v)
bp
181-183 °C/1013 hPa
mp
-61.9 °C
transition temp
flash point 90 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/4  °C): 1,151–1,155
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.0089869236D97754
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
181-183 °C/1013 hPa
bp
199 °C/1013 hPa
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
bp
199 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
-61.9 °C
mp
-50 °C
mp
-
mp
−51-−50 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylmalonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup