Wichtige Dokumente
8.00832
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Acrylsäurebutylester
Größe auswählen
100 ML
€ 24,10
500 ML
€ 34,10
2.5 L
€ 117,00
€ 24,10
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 24,10
500 ML
€ 34,10
2.5 L
€ 117,00
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
205-480-7
NACRES:
NA.22
bp:
147-148 °C/1013 hPa
€ 24,10
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
29 hPa ( 50 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
275 °C
Wirksamkeit
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.1-7.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-64.6 °C
Übergangstemp.
flash point 38 °C
Löslichkeit
1.7 g/L
Dichte
0.90 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCCC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChIKey
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.899
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup