Fortfahren mit
8.00668
Pimelic acid
for synthesis
Synonym(e):
Pimelic acid, Heptanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOC(CH2)5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
EC Index Number:
203-840-8
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
404 °C/1013 hPa
mp
102-105 °C
solubility
50 g/L
density
1.329 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pimelic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f
Not applicable
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)