Fortfahren mit
8.00589
Methacrylic acid alkylester (mixture of C12-C16)
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,90
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
292-094-7
UNSPSC Code:
12352108
Form:
liquid
€ 54,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
mp
-25 °C
transition temp
flash point 105 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
assay n-C12 isomer (GC, area%): 60.0 - 70.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.873 - 0.875
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F
Flammpunkt (°C)
105 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)