Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,40 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,90 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-615-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
2.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.00-8.00 % (v/v)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point 46 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl methacrylate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
119.3 °F - closed cup
flash_point_c
48.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?