Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,80 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-597-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
21.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
329 °C
potency
14600 mg/kg LD50, oral (Rat), >9130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8 % (v/v)
bp
119-121 °C/1013 hPa
mp
-61--59 °C
transition temp
flash point 18 °C
solubility
5.1 g/L
density
0.913 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI key
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.913
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.913
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl methacrylate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?