Fortfahren mit
8.00387
Malonsäure
Technipur®
Synonym(e):
Propandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.06
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1751370
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.002 hPa ( 25 °C)
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
General description
Malonic acid is a 1,3-dicarboxylic acid commonly used in the manufacture of dyes, pharmaceuticals, adhesives, agrochemicals, and fragrances, facilitated by the high reactivity of the central methylene group.
Application
Malonic acid can be used as:
  • A complexing agent in the preparation of Cr-P coatings applicable in engineering tools and components.
  • A cross-linker in the synthesis of closed-cell polyurethane foams applicable in the polymer industry.
It can also be introduced into the isotropic conductive adhesive formulation to enhance the electrical properties of electrically conductive adhesives.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malonsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)