Fortfahren mit
8.00218
(-)-Quinic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
(-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-072-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
pH
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
162.5 °C
solubility
290 g/L (experimental)
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
bulk density
670‑750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1(CC(C(C(C1)O)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
InChI key
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)