Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161902
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
shipped in
ambient
General description
Molekularbiologische Qualität.
A260 (3 %, Wasser): ≤0,1 AU
A280 (3 %, Wasser): ≤0,1 AU
Gehalt (C-12-Gehalt) : ≥99 %
Leitfähigkeit: 21900-25500 µmhos
DNAse: nicht nachweisbar
pH bei 25 °C: 5,0-8,0
Phosphat (PO4): ≤0,0005 %
RNAse: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
A260 (3 %, Wasser): ≤0,1 AU
A280 (3 %, Wasser): ≤0,1 AU
Gehalt (C-12-Gehalt) : ≥99 %
Leitfähigkeit: 21900-25500 µmhos
DNAse: nicht nachweisbar
pH bei 25 °C: 5,0-8,0
Phosphat (PO4): ≤0,0005 %
RNAse: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Application
- Examination of surface adsorption of sodium chloride and sodium dodecyl sulfate by surface potential measurement at the air/solution interface.: This research investigates the surface adsorption characteristics of SDS and sodium chloride at the air/solution interface using surface potential measurements. The study provides insights into the molecular interactions at the interface, important for understanding surfactant behavior in biochemical applications (Nakahara et al., 2005).
- Cross-linking studies on the conformation and dimerization of myelin basic protein in solution.: This research utilizes SDS to study the conformation and dimerization of myelin basic protein, providing insights into protein interactions and stability in biochemical solutions (Golds & Braun, 1978).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?