Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
UK adaptor
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One power adapter
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc