Merck
71491
Overnight Express Instant TB Medium – Novagen
Synonym(e):
autoinduction media 
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Overnight Express Instant TB-Medium ist ein Autoinduktions-Komplettmedium in einer granulierten TB-Formulierung (TB, Terrific Broth). Es wird in routinemäßigen rekombinanten Proteinexpressions-Anwendungen eingesetzt. Overnight Express Instant TB-Medium eignet sich ideal zur Herstellung rekombinanter Proteine ohne Überwachung des Zellwachstums oder Zugabe von Induktoren (Isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranosid (IPTG)) durch lac-Operon-gesteuerte Escherichia-coli-Expressionssysteme.
Application
Overnight Express Instant TB-Medium – Novagen wird für folgende Zwecke eingesetzt:
  • zur Kultivierung rekombinanter Escherichia-coli-Kolonien für die Proteinexpression.
  • als Autoinduktionsmedium zur Untersuchung der Wirkung von Glucose- und Lactosezusätzen auf die Produktion von rekombinantem ovinem Angiotensinogen (oANG)
  • als Medium für die Proteinexpression von rekombinantem Hamster-PrP (rPrP)
Features and Benefits
  • Autoinduktionsmedium: vereinfacht das Protokoll durch den Wegfall von Überwachungs- und Induktionsschritten
  • Kulturmedien mit reichhaltiger Nährstoffbasis: Erzielung hoher Zelldichten und Proteinexpression
  • Granulat-Formulierung: schnelles und gleichmäßiges Auflösungsvermögen in Wasser minimiert das Risiko des Einatmens gefährlicher pulverförmiger Inhaltsstoffe
  • EasyPak-Einwegverpackung: Durch die minimierte Handhabung der Proben wird das Kontaminationsrisiko erheblich reduziert.
  • Anwenderfreundlich, es entsteht kein zusätzlicher Zeitaufwand für das Abwiegen der verschiedenen Zutaten
Preparation Note
Der EasyPak-Aluminiumfolienbeutel enthält ausreichend granuliertes Medium für die Zubereitung von 1 Liter Kultur. Geben Sie einfach den Inhalt des EasyPaks in 1 Liter steriles Wasser, fügen Sie 10 ml Glycerin hinzu und bringen Sie es in einem Mikrowellenherd 2 Minuten lang zum Kochen.
Legal Information
Express is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sarah Weisman et al.
Biomaterials, 31(9), 2695-2700 (2009-12-29)
Transgenic production of silkworm and spider silks as biomaterials has posed intrinsic problems due to the large size and repetitive nature of the silk proteins. In contrast the silk of honeybees (Apis mellifera) is composed of a family of four
Kang Xiao et al.
International journal of molecular medicine, 42(6), 3231-3237 (2018-09-18)
In order to definitively diagnosis sporadic Creutzfeldt‑Jakob disease (sCJD), brain tissue is currently required. Therefore, there is a great need for tests that can detect sCJD in body fluids or other types of tissues. Different variables, including the amount of
Structure of the Murray Valley encephalitis virus RNA helicase at 1.9 Angstrom resolution.
Mancini, et al.
Protein Science, 16, 2294-2300 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71491-304055977270228
71491-404055977270235
71491-504055977270242