Merck
71406-M
pCOLADuet-1 DNA - Novagen®
Synonym(e):
Novagen pCOLADuet, pCOLADuet DNA, pCOLADuet-1 DNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 μG
€ 575,00
€ 575,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106602
Promoter:
Promoter name: T7
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
His, S-Tag
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
peptide tag location
C-terminal, N-terminal
promoter
Promoter name: T7
selection
kanamycin
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
71340-M7112970840-M
peptide tag location
C-terminal, N-terminal
peptide tag location
-
peptide tag location
-
peptide tag location
-
promoter
Promoter name: T7
promoter
Promoter name: T7
promoter
-
promoter
-
conjugate
His, S-Tag
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
General description
pCOLADuet-1 wurde für die Coexpression von zwei Zielgenen aus einem Plasmid entwickelt. Der Vektor kodiert zwei Multiple Cloning Sites (MCS), denen jeweils ein T7-Promoter, ein lac-Operon und eine Ribosomenbindungsstelle (RBS) vorausgeht. MCS-1 kodiert die aus sechs Aminosäuren bestehende His•Tag-Sequenz für die Bildung einer N-terminalen Fusion und MCS2 kodiert das aus 15 Aminosäuren bestehende S•Tag-Peptid nach dem letzten Restriktionssitus einer C-terminalen Fusion (falls gewünscht). In MCS-1 eingesetzte Gene können mit dem ACYCDuetUP1-Primer und dem T7 Terminator-Primer sequenziert werden. In MCS-2 eingesetzte Gene können mit dem DuetUP2-Primer und dem T7 Terminator-Primer sequenziert werden. Dere Vektor enthält das COLA-Replicon aus ColA(1) und das Kanamycin-Resistenzgen. Dieser Vektor kann in derselben Zelle mit Plasmiden, die Replikations- und Arzneimittelresistenzgene eines kompatiblen Ursprungs enthalten, für die Coexpression von bis zu acht Zielgenen transformiert werden.
Die gewerbliche Nutzung dieses Produkts setzt eine kommerzielle Lizenz der EMD Millipore Corporation voraus. Die gewerbliche Nutzung beinhaltet u. a. (1) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten bei der Fertigung, (2) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten gegen eine entsprechende Vergütung an andere, (3) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten (oder deren Derivate) zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken (auch als Teil eines Geräts, Chips, Assays oder sonstigen Produkts) oder (4) den Weiterverkauf des Produkts oder seiner Komponenten ungeachtet dessen, ob dieses Produkt oder seine Komponenten für die Verwendung in der Forschung weiterverkauft werden. Keine hier enthaltenen Aussagen sind so auszulegen, als würden sie erklären oder versichern, dass für die Verwendung dieses Produkts keine zusätzlichen Rechte Dritter erforderlich seien.
Other Notes
1. Zverev, V. V. and Khmel, I. A. (1985) Plasmid14, 192–199.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c