Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Application
Other Notes
•500 µl10X T4-DNA-Polymerase-Puffer
Legal Information
Disclaimer
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
9002-93-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 70099-3 | 04055977258738 |