Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The DNA Ligation Kit provides the necessary components for convenient, reproducible ligation of DNA fragments. Separate solutions of all components are provided to allow maximum flexibility and stability when stored at -20°C. The kit is optimized and tested for PCR cloning, ligation of cDNA and PCR products into plasmid and phage lambda vectors, and for linker ligations. One DNA Ligation Kit contains components for 50 blunt-end or single-base overhang ligations, or up to 500 2- to 4-base cohesive-end ligations.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DNA Ligation Kit - Novagen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?