Fortfahren mit
69230-M
Pig Genomic DNA
High molecular weight, high purity DNA for any application
Synonym(e):
Genomic DNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106310
Storage temp.:
2-8°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Genomic DNAs are highly purified preparations of high molecular weight genomic DNA from a variety of organisms. The isolation protocol minimizes shearing and removes contaminants that inhibit enzymatic procedures. Novagen genomic DNA is qualified for genomic analysis (including PCR) and library construction. At least 90% of the DNA is greater than 100 kbp in size, as analyzed by CHEF gel electrophoresis (> 50 kbp for S. cerevisiae). No inhibition of restriction enzyme activity is observed, and the DNA is free of contaminating RNA and protein.
The DNA is supplied in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA (TE). Pipet with a wide-bore pipet tip to minimize shearing
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)