Fortfahren mit
688002-M
Y-27632
≥95% (HPLC), liquid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Y-27632 in DMSO – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21N3O · 2HCl · xH2O
Molekulargewicht:
320.26 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
InSolution Y-27632 in DMSO – Calbiochem, InSolution, ≥95%, 10 mM, reversible and selective inhibitor of Rho-associated protein kinases
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
General description
Ein hochpotenter, zellpermeabler, reversibler und selektiver Inhibitor von Rho-assoziierten Proteinkinasen (Ki = 140 nM für p160ROCK). Hemmt auch ROCK-II mit gleicher Potenz. Die Hemmung ist in Bezug auf ATP kompetitiv. Weist eine um das 10- bis 50-fache niedrigere Affinität gegenüber PKCε auf als p160ROCK. Hat keine Auswirkungen auf die Aktivität von p21-aktivierter Proteinkinase (PAK), selbst bei höheren Konzentrationen (~100 µM). Fungiert auch als potenter Inhibitor einer Agonist-induzierten Ca2+ Sensibilisierung der Myosin-Phosphorylierung und der Glattmuskelkontraktion. Verhindert eine Apoptose und verbessert die Überlebens- und Klonierungseffizienz von dissoziierten hES-Zellen ohne Beeinflussung ihrer Pluripotenz.
Physical form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/296 µl) von Y-27632 (Best.-Nr. 688000) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6880015.09228688000
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)