Merck
658552
Tyrphostin AG 1478
≥98% (HPLC), epidermal growth factor receptor kinase inhibitor, solid
Synonym(e):
AG 1478, CAS-Nr. 175178-82-2, Calbiochem, 4-(3-Chloranilino)-6,7-dimethoxychinazolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AG 1478, CAS-Nr. 175178-82-2, Calbiochem, A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, highly potent and selective inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase versus HER2-neu and platelet-derived growth factor receptor kinase.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChI key
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler, ATP-kompetitiver, hochpotenter und selektiver Inhibitor der epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Kinase (IC50 = 3 nM) gegenüber HER2-neu (IC50 >100 µM) und der aus Blutplättchen gewonnenen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Kinase (IC50 >100 µM). Hebt die durch Angiotensin II induzierte MAP-Kinase (ERK)-Aktivierung auf (Best.-Nr. 05-23-0101). Hemmt auch die Aktivierung von EGFR-Kinase und MAP-Kinase durch 4-Hydroxynonenal. Verringert die ARF1-Aktivität und löst die Golgi-Struktur auf. Eine 10-mM-Lösung (1 mg/317 µl) von AG 1478 (Best.-Nr. 658548) in DMSO.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Epidermale Wachstumsfaktor-Rezeptor-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 3 nM gegen die epidermale Wachstumsfaktor-Rezeptor-Kinase
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Other Notes
Pan, H., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, In press.
Liu, W., et al. 1999. J. Cell Sci.112, 2409.
Eguchi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 8890.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
Osherov, N., and Levitski, A. 1994. Eur. J. Biochem.225, 1047.
Ward, W.H., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.48, 659.
Legal Information
Verkauft unter Lizenz des US-Patents 5,457,105 und des europäischen Patents 0,566,266.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
658552-5MG07790788052232