Fortfahren mit
650357
Trypsin-Inhibitor, Sojabohne, hohe Aktivität, CAS-Nr. 9035-81-8, Calbiochem
Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity, CAS 9035-81-8 is of the several protease inhibitors in soybeans. Inhibits trypsin in 1:1 stoichiometry.
Synonym(e):
Trypsin-Inhibitor, Sojabohne, hohe Aktivität, CAS-Nr. 9035-81-8, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
specific activity
≥7,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
input
plant, fungi and insect sample(s)
solubility
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Inaktiviert Trypsin auf einer gleichmolaren Basis. Um eine vollständige Hemmung der Trypsinaktivität zu gewährleisten, sollte die Arbeitskonzentration des Sojabohnen-Trypsininhibitors die von Trypsin mindestens um den Faktor 2 übersteigen.
Komponente VI von Rackis. Hemmt nicht die Chymotrypsin-Aktivität.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Trypsin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Protein, die 1 Einheit Trypsinaktivität unter Verwendung von BAEE als Substrat bei 25 °C, pH 7,6 hemmt.
Uchino, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 527.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)