Fortfahren mit
648494
TRPC3-Kanal-Inhibitor III, Pyr10, Calbiochem
Synonym(e):
TRPC3-Kanal-Inhibitor III, Pyr10, Calbiochem, N-(4-(3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-4-methylbenzolsulfonamid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13F6N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
semisolid, solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
semisolid, solid
potency
720 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange-brown, white to off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)N[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)C
InChI
1S/C18H13F6N3O2S/c1-11-2-8-14(9-3-11)30(28,29)26-12-4-6-13(7-5-12)27-16(18(22,23)24)10-15(25-27)17(19,20)21/h2-10,26H,1H3
InChI key
CVALMMCIOLXHDM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Pyrazolderivat, das als selektiver Blocker des TRPC3-vermittelten ROCE (receptor-operated Ca2+ entry, rezeptorabhängiger Ca2+-Einstrom) wirkt und den durch Carbachol (Best.-Nr. 212385) induzierten Ca2+-Einstrom in TRPC3-exprimierenden HEK293-Zellen hemmt (IC50 = 0,72 µM; durch Fura-2), während es eine viel geringere Wirksamkeit gegen den Stim1- und Orai1-gekoppelten und durch den CRAC-Kanal (Ca2+ release-activated Ca2+, durch Ca2+-Freisetzung aktivierter Ca2+-Kanal) vermittelten SOCE (store-operated Ca2+ entry, speicherabhängiger Ca2+-Einstrom) in RBL-2H3-Zellen (IC50 = 13,08 µM; durch Fura-2) aufweist. Eine hervorragende Ergänzung zu Pyr2 (Best.-Nr. 203890), Pyr 3 (Best.-Nr. 648490) und Pyr6 (Best.-Nr. 203891) in Ca2+-Signalisierungsstudien.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
TRPC3
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Schleifier, H., et al. 2012. Br. J. Pharmacol.167, 1712.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
648490475864420143
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
semisolid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c