Fortfahren mit
6.18566
Heptan-1-sulfonsäure Natriumsalz
suitable for chromatography, LiChropur
Synonym(e):
Heptane-1-sulfonic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
LiChropur
Quality Segment
suitability
suitable for chromatography
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Development and validation of a reverse phase liquid chromatography method for the simultaneous quantification of eserine and pralidoxime chloride in drugs-in-adhesive matrix type transdermal patches: This study showcases the application of Heptane-1-sulfonic acid sodium salt monohydrate as a crucial ion-pairing agent in HPLC for effective quantification of pharmaceutical compounds. The robust method developed offers a significant advancement in the analysis of complex samples, enhancing both the accuracy and efficiency of pharmaceutical testing and quality control (Banerjee S, Chattopadhyay P, Ghosh A, Kaity S, Veer V, 2013).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)