Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
2
biological source
mouse
clone
monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
isotype
IgG
shipped in
dry ice
General description
Gebrauchsfertige gereinigte monoklonale Anti-hMPV-Antikörper in Lösung. Zur Visualisierung der Färbung können zusätzliche sekundäre FITC-markierte Antikörper verwendet werden. Das Reagenz wird in einem 2-mL-Tropffläschchen mit monoklonalen Antikörpern angeboten, die spezifisch für das humane Metapneumovirus (HMPV) in 0,2 % BSA in PBS, Tween, mit Natriumazid sind. Dies ist nur für Forschungszwecke gedacht und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Application
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Infektionskrankheiten – viral
Biochem/physiol Actions
Humanes Metapneumovirus
Physical form
2-mL-Tropffläschchen mit monoklonalen Antikörpern, spezifisch für Humanes Metapneumovirus (HMPV), in 0,2 % BSA in PBS, Tween, mit Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei einer Lagertemperatur von 2 ° bis 8 °C ist das Reagenz bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?