Fortfahren mit
579051
TAPI-1
≥97% (HPLC), solid, MMP, TACE inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
TAPI-1, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L-naphthylalanyl-L-alanin, 2-Aminoethylamid, TNF-α-Proteaseinhibitor-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H37N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
499.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 458,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TAPI-1, TAPI-1, CAS 171235-71-5, is a structural analog of TAPI-0 with similar in vitro efficacy for the inhibition of MMPs and TACE. Blocks the shedding of several cell surface proteins.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)CC(CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1cc2c(cc1)cccc2)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN
InChI
1S/C26H37N5O5/c1-16(2)12-21(15-23(32)31-36)25(34)30-22(26(35)29-17(3)24(33)28-11-10-27)14-18-8-9-19-6-4-5-7-20(19)13-18/h4-9,13,16-17,21-22,36H,10-12,14-15,27H2,1-3H3,(H,28,33)(H,29,35)(H,30,34)(H,31,32)/t17-,21?,22-/m0/s1
InChI key
AWNBSWDIOCXWJW-OWHMDLSXSA-N
General description
Ein strukturelles Analogon von TAPI-0 (Kat.-Nr. 579050) mit ähnlicher Wirksamkeit in vitro beim Hemmen von MMP und TACE (TNF-α-umwandelndes Enzym/ADAM17). TAPI-1 blockiert außerdem das Abstoßen von verschiedenen Zelloberflächenproteinen wie IL-6-Rezeptor, p60-TNF-Rezeptor und p80-TNF-Rezeptor. Blockiert die konstitutive (IC50 = 8,09 µM) und Muscarinrezeptor-stimulierte (IC50 = 3,61 µM) sAAPα-Freisetzung in HEK 293-Zellen, die M3-Muscarinrezeptoren exprimieren. Eine 10-mM-Lösung (500 µg/100 µl) von TAPI-1 (Kat.-Nr. 579050) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Ein strukturelles Analogon von TAPI-0 (Kat.-Nr. 579050) mit ähnlicher Wirksamkeit in vitro beim Hemmen von MMP und TACE (TNF-α-Konvertase; ADAM17). TAPI-1 ist in Serum jedoch stabiler als TAPI-0. TAPI-1 blockiert das Abstoßen von verschiedenen Zelloberflächenproteinen wie TNF-α, IL-6-Rezeptor, p60- und p80-TNF-Rezeptor. Hemmt die konstitutive (IC50 = 8,09 µM) und Muscarinrezeptor-stimulierte (IC50 = 3,61 µM) sAAP-Freisetzung in HEK-293-Zellen, die Muscarinrezeptoren exprimieren. Es blockiert außerdem die TACE-abhängige konstitutive Freisetzung von kotransfiziertem APP(695) (IC50 = 920 nM).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
MMP und TACE
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 8,09 µM und 3,61 µM blockieren die konstitutive bzw. Muscarinrezeptor-stimulierte sAAPα-Freisetzung in HEK 293-Zellen, die M3-Muscarinrezeptoren exprimieren
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Slack, B.E., et al. 2001. Biochem. J.357, 787.
Vincent, B., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 37743.
Hooper, N.M., et al. 1997. Biochem. J.321, 265.
Crowe, P.D., et al. 1995. J. Exp. Med.181, 1205.
Mullberg, J., et al. 1995. J. Immunol.155, 5198.
Mohler, K.M., et al. 1994. Nature370, 218.
Legal Information
Exklusiv von Peptides International, Louisville, Kentucky, USA hergestellt.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
579053579050579052
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c