Fortfahren mit
572630
SU-5402
≥95% (HPLC), lyophilized solid, FGFR1 inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
SU5402, CAS-Nr. 215543-92-3, Calbiochem, 3-[3-(2-Carboxyethyl)-4-methylpyrrol-2-methylidenyl]-2-indolinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 397,00
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 546,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SU5402, CAS-Nr. 215543-92-3, Calbiochem, SU5402, CAS 215543-92-3, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of FGFR1 (IC50 = 10-20 µM in the presence of 1 mM ATP).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(c(c(c1)C)CCC(=O)O)\C=C2\c3c(cccc3)NC\2=O
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
InChI key
JNDVEAXZWJIOKB-JYRVWZFOSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der Tyrosinkinase-Aktivität des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors 1 (FGFR1; IC50 = 10–20 µM in Gegenwart von 1mM ATP). Hemmt auch die aFGF-induzierte Tyrosinphosphorylierung von ERK1 und ERK2 (IC50 = 10–20 µM). Im Gegensatz zu SU4984 (Kat.-Nr. 572625) ist SU5402 nur ein schwacher Inhibitor der Tyrosinphosphorylierung des PDGF-Rezeptors und hemmt nicht die Phosphorylierung des Insulinrezeptors. Hemmt nicht die Kinase-Aktivität des EGF-Rezeptors. Eine 10-mM-Lösung (500 µg/169 µl) von SU5402 (Kat.-Nr. 572631) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 1 (FGFR1)
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 10–20 &10–20 µM für Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 1 (FGFR1) in Gegenwart von 1 mM ATP; M gegen FGFR1 in Gegenwart von 1 mM ATP; 10–20 µM gegen hemmt aFGF-induzierte Tyrosinphosphorylierung von ERK1 und ERK2
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Mohammadi, M., et al. 1997. Science 276, 955.
Legal Information
In den USA nicht zum Verkauf erhältlich.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
572631572635521234
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
liquid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c