Fortfahren mit
565850
Shikonin, CAS-Nr. 517-89-5, Calbiochem
≥98% (HPLC), solid, Pyruvate kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Shikonin, CAS-Nr. 517-89-5, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Shikonin, CAS-Nr. 517-89-5, Calbiochem, A naphthoquinone found in the Chinese herb Shiunko.
Quality Segment
description
RTECS - QL8000200
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CC=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(c(ccc2O)O)C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
InChI key
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Naphthochinon, das in dem chinesischen Kraut Lithospermum erythrorhizon enthalten ist. Besitzt eine signifikante antibakterielle, entzündungshemmende und antitumorale Wirkung. Hemmt die TNF-α und B-16 Melanom-induzierte Angiogenese bei Mäusen. Blockiert die Expression von Integrin αVβ3 und hemmt in vitro die Proliferation und Migration von Endothelzellen. Löst auch die Apoptose in der HL60-Zelllinie der menschlichen promyelozytischen Leukämie aus. Blockiert selektiv PKM2 (IC50<1 µM) gegenüber den Aktivitäten von PKM1 und PKL (IC50 im Bereich von 10–20 µM) und hemmt die Glykolyse von Krebszellen.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
TNF-α-induzierte und B-16 Melanom-induzierte Angiogenese
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chen, J., et al. 2011. Oncogene30, 4297.
Li, H., et al. 1999. Phytother. Res.13, 236.
Yoon, Y., et al. 1999. Planta Med.65, 532.
Hisa, T., et al. 1998. Anticancer Res. 18, 783.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7576PHL89791567731
Shikonin phyproof&#174; Reference Substance
PHL89791
Shikonin
description
A naphthoquinone found in the Chinese herb Shiunko.
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
The Sphingosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 1177741-83-1, controls the biological activity of Sphingosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder or solid
form
-
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)