Fortfahren mit
565784-M
InSolution γ-Sekretase-Inhibitor IX, Calbiochem
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution γ-Sekretase-Inhibitor IX, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26F2N2O4
Molekulargewicht:
432.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 254,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
InSolution γ-Sekretase-Inhibitor IX, Calbiochem, InSolution, ≥95%, 25 mM, g-secretase Inhibitor IX
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
clear colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeables Dipeptid, das die γ-Sekretasenaktivität hemmt und die Aβ-Produktion unterdrückt (Aβ gesamt IC50 = 115 nM; Aβ42 IC50 = 200 nM). Berichten zufolge ist es funktionell aktiv in HEK293-Zellen, die humanes APP751 überexprimieren, und in neuronalen Kulturen; es hat jedoch keine Auswirkung auf die Sekretion von Amyloid-b Präkursorprotein (APP). Wirksam für die akute Senkung von Ab in APPV717F-transgenen Mäusen. Hemmt effektiv die Produktion eines ~6 kDa C-terminalen Spaltproduktes (CTFg) in HEK293-Zellen, die stabil mit dem schwedischen Mutanten βAPP695 transfiziert wurden. Laut Berichten reduziert es auch extrazelluläre Aβ-Plaque und intrazelluläre Aβ-Akkumulation in 3xTgAD-transgenen Mäusen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
gesamt
Ziel-IC50: 115 nM, 200 nM gegen Aβinsgesamt bzw. Aβ42
Physical form
Eine 25-mM-Lösung (5 mg/462 µl oder 10 mg/924 µl) von γ-Sekretase-Inhibitor IX (Kat.-Nr. 565770) in DMSO.
Preparation Note
Nach der erstmaligen Verwendung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Oddo, S., et al. 2004. Neuron43, 321.
Dovey, H.F., et al. 2001. J. Neurochem.76, 173.
Vandermeeren, M., et al. 2001. Neurosci. Lett.315, 145.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565770565771565773
form
liquid
form
lyophilized
form
liquid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)