Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 233,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥25 U/mg
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥25 U/mg
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
impurities
≤0.006% GPT
color
yellow
pI
4.0
solubility
aqueous buffer: soluble
foreign activity
GOT and lactate oxidase ≤0.002%, catalase ≤0.3%
storage temp.
−20°C
General description
Native Pyruvatoxidase aus Aerococcus viridans. Katalysiert die Oxidation von Pyruvat zu Acetylphosphat, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoffperoxid in Gegenwart von Phosphat.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1 µ;mol H₂;O₂; pro Minute bei 37 °;C und pH 6,5 generiert.
Hager, L.P. and Lipmann, F. 1955. Methods Enzymol. 1, 482.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?