545060
Pyridoxal, Hydrochloride
Synonym(e):
Pyridoxal, Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinal, HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (titration)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChIKey
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable