Fortfahren mit
539571
Src-Inhibitor, PP1
InSolution, ≥90%
Synonym(e):
InSolution Src-Inhibitor, PP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N5
Molekulargewicht:
281.36
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable Pyrazolpyrimidin-Verbindung und nachweislicher Hemmer der Src-Familie von Tyrosinkinasen Lck, Fyn, Hck und Src (IC50 = jeweils 5, 6, 20 und 170 nM) sowie der Nicht-Src-Familie von Kinasen, wie CSK, RIP2 und CK1δ; (IC50 = jeweils 640 nM, 26 nM, 170 nM), in In-vitro-Kinaseassays. Bei 1 µ;M reduziert sich die In-vitro-Kinaseaktivität um mehr als 57 % für p38α;, p38β;, CK1δ;, CSK, RIP2 und GAK, während sich eine wesentlich geringere Aktivität gegen mehr als 60 andere Kinasen zeigt. Kinetische Studien mit Src und [poly Glu-Tyr 4:1] haben gezeigt, dass die Hemmung gemischt konkurrierend ist in Bezug auf das Substrat und nicht konkurrierend in Bezug auf ATP. PP1 zeigte auch wachstumshemmende Eigenschaften in mehreren B-Lymphomkulturen menschlichen und murinen Ursprungs (IC50 = 2,5 bis 8,0 µ;M) und in pädiatrischen Hirntumorzellen (IC50 = 1,1 bis 9,7 µ;M). 1 mg Src-Inhibitor, PP1 (Best-Nr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-567809">;567809<;/A>;) ist ebenfalls erhältlich.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 50-mM-Lösung (5 mg/355 µ;l) vonSrc-Inhibitor, PP1 (Best.-Nr. 567809<;/A>;) in DMSO .
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Ke, J., et.al. 2009. Mol. Cancer8, 132.
Sikkema, A.H., et al. 2009. Cancer Res.69, 5987.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Bain, J., et al. 2003. Biochem. J.371, 199.
Karni, R., et al. 2003. FEBS Lett.537, 47.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
529606235427118502
description
InSolution, ≥90%
description
InSolution, ≥95%, reversible PP1 analog that acts as a potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of mutant kinases
description
InSolution, ≥90%
description
InSolution, ≥95%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)