Fortfahren mit
538944
U-46619
Stable thromboxane A2 mimetic and a vasoconstrictor.
Synonym(e):
U-46619
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC), ≥98% (TLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17+,18?,19+,20+/m1/s1
InChI key
LQANGKSBLPMBTJ-WTPHSRJXSA-N
General description
Stabiles Thromboxan-A2-Mimetikum und ein Vasokonstriktor.
Stabiles Thromboxan-A2-Mimetikum.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Stabiles Thromboxan-A2-Mimetikum und ein Vasokonstriktor.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In Methylacetat.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Direkt vor der Verwendung unter einem Strom Stickstoff bis zum trockenen Zustand verdampfen und dann in DMSO oder EtOH (100 mg/ml) auflösen.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Sametz, W., et al. 1999. Eur. J. Pharmacol. 378, 47.
Kaye, D., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 340, 187.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Entzündbar (J)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
8.6 °F - Information refers to the main component.
flash_point_c
-13 °C - Information refers to the main component.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)