Fortfahren mit
535142
Protease Inhibitor Cocktail I
Animal-Free, lyophilized, for the inhibition of serine, esterases, cysteine, trypsin-like and metalloproteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Tierproduktfreier Proteaseinhibitor-Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,60
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
€ 45,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set I, frei von tierischen Bestandteilen, The Protease Inhibitor Cocktail Set I, Animal-Free controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein Cocktail aus fünf Proteaseinhibitoren für die Hemmung eines breiten Spektrums von Proteasen und Esterasen. Jedes Fläschchen, das mit 1 ml H2O rekonstituiert wurde, ergibt eine 100X-Stammlösung. Bei einer 1X-Verdünnung enthält der Cocktail 500 µ;M AEBSF, HCl (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-101500&;#124;[/islink]">;101500<;/A>;), 150 nM Aprotinin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-616371&;#124;[/islink]">;616371<;/A>;), 1 µ;M E-64 (Best.-Nr.<;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-324890&;#124;[/islink]">;324890<;/A>;), 0,5 mM EDTA, Dinatriumsalz und 1 µ;M Leupeptin-Hemisulfat (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-108975&;#124;[/islink]">;108975<;/A>;). Erhältlich als 1-ml-Fläschchen oder im Set mit 10 x 1-ml-Fläschchen.
Application
Proteaseinhibitor-Cocktail-Set-I, frei von tierischen Bestandteilen, wurde wie folgt verwendet:
  • als Ergänzung in Zelllysepuffer zur Extraktion von Proteinen aus Zelllinien von nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen (NSCLC)[1]
  • in NP-40-Puffer, zur Lyse der Zellen für Natriumdodecylsulfat-12%ige Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und Western Blotting
  • als Komponente im Lysepuffer zur Lyse von transfizierten Huh-7-Zellen und zum Waschen der Pellets, um die Phosphorylierung des C-Proteins des Hepatitis-B-Virus (HBV) in der Zelle nachzuweisen
Biochem/physiol Actions
Proteaseinhibitor-Cocktails und spezifische Proteaseinhibitoren sind wertvolle Ressourcen für Wissenschaftler, die an Proteomstudien beteiligt sind, wie z. B. Proteinexpression, Charakterisierung, Entdeckung von Biomarkern, Mapping posttranslationaler Veränderungen, Erstellen von Proteinprofilen, und quantitative Proteinmessung. Durch Hinzufügen eines Proteaseinhibitor-Cocktails oder eines spezifischen Inhibitors bleibt die Integrität der Proteine für die nachfolgende Analyse und weitere Probencharakterisierung erhalten.
Preparation Note
Jedes Fläschchen in 1 ml H₂;O rekonstituieren, um eine 100X-Stammlösung zu erhalten.
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539131539137535140
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3