Fortfahren mit
5.32910
TrxR Inhibitor, D9
Synonym(e):
TrxR Inhibitor, D9, Thioredoxin inhibitor, D9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H20AuOPS
Molekulargewicht:
596.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
A cell permeable, highly stable phosphinyl gold (I) acetylide complex that acts as a highly potent inhibitor of thioredoxin reductase (TrxR; EC50 = 2.8 nM). Acts by blocking the redox-active selenenylsulfide motif of TrxR in an irreversible manner. Displays high selectivity over glutathione reductase (EC50 >1000 nM). Selectively reduces the viability and proliferation of MCF-7 and HT-29 cancer cells (IC50 = 30 and 100 nM, respectively) without affecting normal cells. Suppresses the growth of MCF-7 xenografts in BALB/c nude mice (5 mg/kg; i.v.,given on alternate days for 15 days).
TrxR Inhibitor, D9, is a cell permeable, highly stable phosphinyl gold (I) acetylide complex that acts as a highly potent inhibitor of thioredoxin reductase (TrxR; EC₅₀ = 2.8 nM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
TrxR
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Zhang, D., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 8132.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)