Fortfahren mit
5310-OP
HEPES
>= 99%, Free Acid, fine powder, OmniPur® Grade
Synonym(e):
HEPES, N-2-Hydroxyethylpiperazin-N′-2-ethansulfonsäure, 4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 618,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
883043
eCl@ss:
32129211
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HEPES, OmniPur® Grade, >= 99%, Free Acid
Quality Segment
form
fine powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Molekularbiologische Qualität.
A260 (0,1 M, Wasser): ≤0,05 AU
A280 (0,1 M, Wasser): ≤0,05 AU
Gehalt (getrocknete Basis): ≥99
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): ≤0,001 %
Phosphatase: nicht nachweisbar
pKa bei 25 °C: 6,80–8,20
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Application
<ul>
<li><strong>Phenothiazine appended thiophene derivative: a trilateral approach to copper ion detection in living cells and aqueous samples.</strong>: In dieser Studie wird die Verwendung von HEPES-Puffer zum Nachweis von Kupferionen untersucht und dessen Nutzen bei der Aufrechterhaltung der Stabilität des Sensors in wässrigen Lösungen und Umgebungen mit lebenden Zellen aufgezeigt. Die Ergebnisse zeigen, dass HEPES-Puffer eine entscheidende Rolle bei der Genauigkeit und Effizienz von Ionennachweistests spielt, was für Biochemiker, die mit Metallionensensoren arbeiten, von wesentlicher Bedeutung ist (Ilakiyalakshmi et al., 2024).</li>
<li><strong>Evaluation of acute intravenous toxicity of HEPES: Is Good′s buffer good and safe enough for clinical utilization in nuclear medicine</strong>: In dieser Forschungsarbeit wird die Sicherheit von HEPES-Puffer für die intravenöse Anwendung untersucht, insbesondere seine akute Toxizität. Die Ergebnisse sind für Biochemiker in der Nuklearmedizin von entscheidender Bedeutung und zeigen, dass HEPES ein sicherer und wirksamer Puffer für klinische Anwendungen ist (Guleria et al., 2024).</li>
<li><strong>Nanoscale engineering of gold nanostars for enhanced photoacoustic imaging.</strong>: Die Studie hebt die Verwendung von HEPES-Puffer bei der Synthese von Goldnanosternen hervor, wodurch die photoakustische Bildgebung erheblich verbessert wird. Dies zeigt die Bedeutung des Puffers in der Nanobiotechnologie, insbesondere bei der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität von Nanomaterialien, die in Bildgebungstechniken verwendet werden (Zhang et al., 2024).</li>
<li><strong>Influx of zwitterionic buffer after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) membrane piercing alters the transcriptome of human oocytes.</strong>: n diesem Artikel wird erörtert, wie HEPES-Puffer das Transkriptom menschlicher Oozyten nach ICSI beeinflusst, wobei seine Rolle in der Reproduktionsbiologie und bei assistierten Reproduktionstechnologien hervorgehoben wird. Die Erkenntnisse sind für Biochemiker, die sich schwerpunktmäßig mit Fruchtbarkeitsbehandlungen befassen, und für genetische Studien von entscheidender Bedeutung (Mendola et al., 2024).</li>
<li><strong>One Method to Label Them All": A Single Fully Automated Protocol for GMP-Compliant 68Ga Radiolabeling of PSMA-11, Transposable to PSMA-I and PSMA-617.</strong>: In diesem Artikel wird ein Protokoll zur Verwendung von HEPES-Puffer für die radioaktive Markierung in der Nuklearmedizin beschrieben, wobei dessen Anwendung bei der Herstellung von Radiopharmaka hervorgehoben wird. Die Forschungsarbeit liefert Beweise für die entscheidende Rolle des Puffers bei der Aufrechterhaltung der Qualität und Konformität radioaktiver Markierungen (Fouillet et al., 2024).</li>
</ul>
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H23830H7523H4034
HEPES OmniPur&#174; Grade, &gt;= 99%, Free Acid
Millipore
5310-OP
HEPES
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
form
fine powder
form
crystalline
form
powder
form
crystalline powder
storage condition
OK to freeze
storage condition
(Tightly closed. Dry)
storage condition
-
storage condition
dry at room temperature
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
white
color
-
color
white
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c