Fortfahren mit
524739
Phosphodiesterase 10A2, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonym(e):
PDE10A2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥0.25 U/μL
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.25 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Full-length, recombinant, human, phosphodiesterdase 10A2 (accession no. 10A2) fused at the N-terminus to a His•Tag7reg; sequence and expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Supplied as a partially purified preparation of catalytically active enzyme.
Physical form
In RIPA buffer (150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1% NP-40), pH 8.3.
Other Notes
Kotera, J., et. al. 2004. J. Biol. Chem.279, 4366.
Fujishige K., et. al. 1999. Eur. J. Biochem.266, 1118.
Kotera, J., et. al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.261, 551.
One unit is defined as the amount of enzyme required to convert 1 µmol cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)