Fortfahren mit
524617
L-α-Lecithin
≥98% (TLC), liquid, lipotropic agent, Calbiochem
Synonym(e):
L-α-Lecithin, Eigelb, hochgradig aufgereinigt, L-α-Phosphatidylcholin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,10
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze
€ 88,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-α-Lecithin, Eigelb, hochgradig aufgereinigt, Chromatographically purified.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5428
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
chloroform: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
General description
Chromatographisch aufgereinigt. Ein lipotropes Mittel.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ein lipotropes Mittel
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
In Chloroform: MeOH (3:2), 0,1 % BHT bei 100 mg/ml.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Entzündbar (J)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61755P4279P5638
description
Chromatographically purified.
description
egg yolk, ~60% (TLC)
description
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
description
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
form
liquid
form
solid
form
solution
form
powder or solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)