Fortfahren mit
5.09166
Windorphen, Inactive Control
Synonym(e):
Windorphen, Inactive Control
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.75
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C17H15ClO3/c1-20-14-7-3-12(4-8-14)16(11-19)17(18)13-5-9-15(21-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b17-16-
InChI key
VNRALGZMXHFBPG-MSUUIHNZSA-N
General description
(E)-Isomer of 3-Chloro-2,3-bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde that serves as a suitable inactive control for p300/CBP Inhibitor X, Windorphen (Cat. no. 509164).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
Other Notes
Hao. J., et al. 2013 Cell Rep.4, 898.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
509166000104055977261516