5.05313
Hexamethonium Bromide
Synonym(e):
Hexamethonium Bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium bromide), Nicotinic Acetylcholine Receptors (nAChRs) Antagonist, Hexamethonium Bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
nAChR
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Karavaev, N., et al., 2008. Neurosci. Behav. Physiol.38, 297.
Nelson, E., 1999. J. Physiol.516, 657.
Christ, D. 1980. Br. J. Pharmacol.69, 249.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable