5.04466
LY-404,039
Synonym(e):
LY-404,039, (1R,4S,5S,6S)-4-[[(2S)-2-Amino-4-(methylthio)-1-oxobutyl]amino]-2-thiabicyclo[3.1.0]hexane-4,6-dicarboxylic acid 2,2-dioxide
About This Item
Assay
≥98% (NMR)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 0.25 mg/mL
dilute NaOH: 10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C12H18N2O7S2/c1-22-3-2-5(13)9(15)14-12(11(18)19)4-23(20,21)8-6(7(8)12)10(16)17/h5-8H,2-4,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8-,12+/m0/s1
InChIKey
VOYCNOJFAJAILW-OZFRBSTCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
mGlu₂ & mGlu₃
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rorick-Kehn, L., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.321, 308.
Fell, M., et al. 2008. J. Pharmacol. Exp. Ther.326, 209.
Rodd, Z., et al. 2006. Behav. Brain Res.171, 207.
Mezler, M., et al. 2010. Curr. Opi. In Investigational Drugs.11, 833.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable