Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 186,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23NO3 · xCH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.39 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.N1C[C@@H](OCC1)[C@H](Oc3c(cccc3)OCC)c2ccccc2
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
InChI key
CGTZMJIMMUNLQD-STYNFMPRSA-N
General description
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT, respectively). Displays >1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
Noradrenalin transporter
Noradrenalin transporter
Target Ki: 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze 9-20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Sacchetti, G., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.128, 1332.
Wong, E., et al. 2000. Biol. Psychiatry.47, 818.
Millan, M., et al. 2001. J. Pharmacol. Exp. Ther.298,565.
Owen, J., et al. 2003 Neurosci. Lett.348, 171.
Wong, E., et al. 2000. Biol. Psychiatry.47, 818.
Millan, M., et al. 2001. J. Pharmacol. Exp. Ther.298,565.
Owen, J., et al. 2003 Neurosci. Lett.348, 171.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?