Merck
499050
Osteocalcin, Rinderknochen
Synonym(e):
Osteocalcin, Rinderknochen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 μG
€ 501,00
€ 501,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C263H372N66O82S2
Molekulargewicht:
5834.29
NACRES:
NA.42
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
pI 
4.0 - 4.5
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
GF319GF166SAE0156
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
General description
Einkettiges, von Vitamin K abhängiges Protein, das von Osteoblasten produziert wird. Osteocalcin aufgereinigt aus Rinderknochen. Bindet in Gegenwart von Ca2+ (Kd = 6 µ;M) an Phospholipid-Vesikel. Bindet ebenfalls an Hydroxylapatit. Mögliche Rolle in der Knochenmineralisierung, der Knochenresorption und der Knochenbildung. Hinweis: Gla entspricht γ;-Carboxyglutaminsäure.
Physical form
In 75 mM NaCl, 10 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,4.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Carter, S.D., et al. 1996. J. Anim. Sci. 74, 2719.
Watson, K.E., et al. 1994. J. Clin. Invest.93, 2106.
Tracy, R.P., et al. 1990. J. Bone Min. Res.5, 451.
Gendreau, M.A., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 6972.
H-Tyr-Leu-Asp-His-Trp-Leu-Gly-Ala-Pro-Ala-Pro-Tyr-Pro-Asp-Pro-Leu-Gla-Pro-Lys-Arg-Gla-Val-Cys²;³;-Gla-Leu-Asn-Pro-Asp-Cys²;⁹;-Asp-Glu-Leu-Ala-Asp-His-Ile-Gly-Phe-Gln-Glu-Ala-Tyr-Arg-Arg-Phe-Tyr-Gly-Pro-Val-OH (Disulfidbrücke: 23 →; 29)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is the product O5761 - Osteocalcin Human uncarboxylated or decarboxylated?
    1 answer
    1. Osteocalcin, Human, with product number O5761, is carboxylated.
      Helpful?
  2. Is the Osteocalcin, Bovine Bone #499050, uncarboxylated or decarboxylated?
    1 answer
    1. Osteocalcin, bovine (499050) undergoes carboxylation. A vitamin K dependent carboxylase is responsible for post-translational modification, resulting in the production of three g-carboxyglutamic acid residues at positions 17, 21 and 24. The mature protein consists of 49 amino acids and features a single intrachain disulfide bond connecting Cys23 to Cys29. Osteocalcin is derived from bovine bone.