Dokumente
4.91050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
high purity
Synonym(e):
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15F6N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Assay
≥98.0% (HPLC)
pH-Wert
5 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Dichte
1.38 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 99.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide (IC): ≤ 100 ppm
Wasser (K. F.): ≤ 100 ppm