Wichtige Dokumente
4.90061
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11F3N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
-12 °C
Dichte
1.386 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 98.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide (IC): ≤ 0.1 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
425.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
218.5 °C - closed cup