Fortfahren mit
4.90029
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20F3NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.33
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥98.0% (electrophoresis)
Form:
liquid
assay
≥98.0% (electrophoresis)
form
liquid
pH
6 (25 °C in H2O)
mp
3 °C
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H20N.CHF3O3S/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
WZJDNKTZWIOOJE-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)