Merck
48-669MAG
Millipore
MILLIPLEX® Early Apoptosis Magnetic Bead 7-plex Kit – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
Gesamt-/Phospho-Erk-Kit, Magnetperlen für Zellsignalisierung, Multiplex-Kits für Zellsignalisierung
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Apoptose ist ein wesentlicher physiologischer Prozess, der eine entscheidende Rolle bei der normalen Entwicklung und den homöostatischen Mechanismen multizellulärer Organismen spielt. In Säugetierzellen sind mindestens zwei wichtige apoptotische Signalwege beschrieben worden: der intrinsische Weg und der extrinsische Weg. Die Mitglieder der Bcl-2-Familie spielen zudem eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Apoptose, da sie irreversiblen Zellschäden vorgeschaltet und vor allem auf mitochondrialer Ebene aktiv sind.Das MILLIPLEX® 7-plex Early Apoptosis Magnetic Bead Kit (Katalog-Nr. 48-669MAG) ist ein vorgemischtes Kit für die gleichzeitige Quantifizierung der folgenden 7 Analyten:Akt/PKB (Ser473)BAD (Ser112)Bcl-2 (Ser70)Aktive Caspase-8Aktive Caspase-9JNK/SAPK1 (Thr183/Tyr185)p53 (Ser46)
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
Intrazelluläre Multiplex-Assays auf Bead-Basis mit Luminex-Technologie ermöglichen die gleichzeitige relative Quantifizierung von mehreren Phosphorylierungs- und Gesamtsignalwegproteinen in Gewebe- und Zelllysatproben. Die Multiplexing-Ergebnisse mit denen des Western Blotting vergleichen.Für beste Ergebnisse wird eine Inkubation über Nacht (4 °C) empfohlen.Für diesen Test werden 25 μ;l verdünntes Zelllysat pro Well benötigt.Dieses Kit muss mit Assay-Puffer 2 (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.Der empfohlene Arbeitsbereich der Proteinkonzentration für den Test liegt bei 1 bis 25 μ;g Gesamtprotein/Well (25 μ;l/Well bei 40 bis 1.000 μ;g/ml).Verfügbare Analyten:Akt (pS473); BAD (Ser112); Bcl-2 (Ser70); p53 (Ser46); JNK (Thr183/Tyr185); aktive Caspase-8 (Asp384); aktive Caspase-9 (Asp315)
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.