Über diesen Artikel
grade
HPLC grade
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
transition temp
flash point 35 °C
solubility
water: soluble
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
general analytical
format
mixture
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- For the quantitative determination of 3-hydroxybenzo[a] pyrene and 3-hydroxybenz[a]anthracene in the urine of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) exposed workers.
- For the extraction and quantification of hydroxymethylfurfural (HMF) and furfural in bread and bakery products.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4805089030 | 04022536946269 |