Fortfahren mit
475870
MnTBAP
≥95% (TLC), solid, SOD mimetic, Calbiochem®
MnTBAP
Synonym(e):
MnTBAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H28ClMnN4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
879.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MnTBAP, Cell-permeable superoxide dismutase (SOD) mimetic and peroxynitrite scavenger.
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
brown
solubility
aqueous base: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mn]1([n]2c3c(c5nc(c(c7[n]1c(c(c9nc(c(c2cc3)c%10ccc(cc%10)C(=O)O)cc9)c8ccc(cc8)C(=O)O)cc7)c6ccc(cc6)C(=O)O)cc5)c4ccc(cc4)C(=O)O)Cl
InChI key
XHVDAQLNUQLQKW-PTJHDCLZSA-K
General description
Zellpermeables Superoxid-Dismutase(SOD)-Mimetikum und Peroxynitrit-Fänger. Schützt Endothelzellen in dosisabhängiger Weise (EC50 ~40 µ;M) vor Paraquat (2 mM). Hemmt die Oxidation von Dihydrorhodamin 123 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-309825&;#124;[/islink]">;309825<;/A>;) durch Peroxynitrit, ist jedoch kein Stickstoffoxid(NO)-Fänger.
Biochem/physiol Actions
EC50 ~40 µ;M zum Schutz von Endothelzellen vor Paraquat (2 mM)
Primärziel
Superoxid-Dismutase(SOD)-Mimetikum
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Aladag, M. A., et al. 2003. Acta Neurochir.145, 673.
Szabo, C., et al. 1996. FEBS Lett. 381, 82.
Day, B.J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 275, 1227.
Faulkner, K.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23471.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475872341501341492
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
aqueous base: soluble
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review