Merck
341492
FeTPPS
A ferric porphyrin complex that catalytically isomerizes peroxynitrite to nitrate both in vivo and in vitro.
Synonym(e):
FeTPPS, 5,10,15,20-Tetrakis(4-Sulfonatophenyl)porphyrinato-Eisen (III), Chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H28ClFeN4O12S4
Molekulargewicht:
1024.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
dark brown
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein Eisen-Porphyrin-Komplex, der katalytisch Peroxynitrit zu Nitrat isomerisiert, sowohl in vivo als auch in vitro. Dient daher als selektiver Peroxynitrit-Scavenger und Zersetzungs-Katalysator. Bietet Zellschutz gegen Peroxynitrit (EC50 = 5 µ;M). Bildet keine Komplexe mit Stickstoffmonoxid und weist minimale SOD-mimetische Aktivität auf.
Biochem/physiol Actions
EC50 = 5 µ;M für Zellschutz vor Peroxynitrit
Primärziel
Selektiver Peroxynitrit-Scavenger
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Wochen haltbar.
Other Notes
Imam, S.Z., et al. 2000. Ann. N.Y. Acad. Sci.914, 157.
Misko, T.P., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 15646.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c