Fortfahren mit
4750-OP
Glycerin
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Omnipur®
Synonym(e):
Glycerin, Propan-1,2,3-triol, Glycerin, 1,2,3-Propantriol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,30
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
50161901
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
Assay:
≥99%
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
€ 82,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
greener alternative category
shipped in
ambient
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Molekularbiologische Qualität.
A260 (0,05 M, Wasser): ≤;0,07 AU
A280 (0,05 M, Wasser): ≤;0,02 AU
Assay: ≥;99 %
Dichte bei 25 °;C: 1.260–1.263 g/ml
DNAse: keine nachgewiesen
Identifizierung: Zum Bestehen des Tests
Phosphatase: keine nachgewiesen
Protease: keine nachgewiesen
RNAse: keine nachgewiesen
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)