Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12171500
Legal Information
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?